Läs mer
Thiophthalazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiophthalazone |
| CAS | 16015-46-6 |
| Molekylformel | C8 H6 N2 S |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | 1(2H)-Phthalazinethione, 1-Phthalazinethiol (7CI), 1-Thiophthalazone, NSC 84131, Phthalazine-1-thione, Thiophthalazone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2S/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11) |
| LEDER | S=C1NN=Cc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2H-phthalazine-1-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.21 |
| Formel vikt | 162.0252 |