missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thioproperazine Dimesilate, Mikromol™

Produktkod. 30051429
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051429 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051429 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1617.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Thioproperazine Dimesilate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thioproperazine Dimesilate
CAS 2347-80-0
Analyt- eller komponentnamn Thioproperazine Dimesilate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H30 N4 O2 S2 . 2 C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 10H-Phenothiazine-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, methanesulfonate (1:2), 10H-Phenothiazine-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimethanesulfonate (9CI), Phenothiazine-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimethanesulfonate (6CI,7CI,8CI), Mageptyl, Majeptil, Thioperazine dimethanesulfonate, Thioproperazine bismethanesulfonate, Thioproperazine dimesylate, Thioproperazine dimethanesulfonate, Thioproperazine mesylate, Thioproperazine methanesulfonate, Vontil
InChI formel InChI=1S/C22H30N4O2S2.2CH4O3S/c1-23(2)30(27,28)18-9-10-22-20(17-18)26(19-7-4-5-8-21(19)29-22)12-6-11-25-15-13-24(3)14-16-25;2*1-5(2,3)4/h4-5,7-10,17H,6,11-16H2,1-3H3;2*1H3,(H,2,3,4)
LEDER CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(C)CC4)c2c1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn N,N-dimethyl-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine-2-sulfonamide;methanesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 638.84
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 638.1572 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.