Läs mer
Thioquinox, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thioquinox |
| CAS | 93-75-4 |
| Molekylformel | C9 H4 N2 S3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Dithiolo[4,5-b]quinoxaline-2-thione (9CI','ACI), Carbonic acid','trithio-','cyclic 2,3-quinoxalinediyl ester (8CI), Carbonic acid','trithio-','cyclic ester with 2,3-quinoxalinedithiol (6CI), 2,3-Quinoxalinedithiol cyclic trithiocarbonate, 2-Thioxo-1,3-dithiolo[4,5-b]quinoxaline, 2H-[1,3]Dithiolo[4,5-b]quinoxaline-2-thione, Bayer 30686, Chinothionat, Eradex, Quinothionate, Quinoxaline-2,3-diyl trithiocarbonate, Readex, Thiaquinox, Thioquinox |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4N2S3/c12-9-13-7-8(14-9)11-6-4-2-1-3-5(6)10-7/h1-4H |
| LEDER | S=C1Sc2nc3ccccc3nc2S1 |
| IUPAC-namn | [1,3]dithiolo[4,5-b]quinoxaline-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.34 |
| Formel vikt | 235.9537 |