Läs mer
Thioridazin 5-sulfoxid (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30135722
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135722 50 mg
30004813 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135722 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT36881550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7776-05-8
Molekylformel C21 H26 N2 O S2
Molekylvikt (g/mol) 386.57
Synonym 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine 5-oxide, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, 5-oxide (7CI,8CI), Thioridazine 5-oxide, Thioridazine 5-sulfoxide, Thioridazine sulfoxide
IUPAC-namn 10-[2-(1-metylpiperidin-2-yl)etyl]-2-metylsulfanylfenotiazin 5-oxid
LEDER CSc1ccc2c(c1)N(CCC3CCCCN3C)c4ccccc4S2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioridazine 5-Sulfoxide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)26(24)21-11-10-17(25-2)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Formel vikt 386.1487