missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thioridazine-d3 5-Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thioridazine-d3 5-Sulfoxide |
| CAS | 1330076-56-6 |
| Molekylformel | C21H23D3N2OS2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine-d3 5-Oxide, 2-Methylsulfanyl-10-[2-[1-(trideuteriomethyl)piperidin-2-yl]ethyl]phenothiazine 5-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)26(24)21-11-10-17(25-2)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | O=S1C2=CC=CC=C2N(CCC3CCCCN3C([2H])([2H])[2H])C4=C1C=CC(SC)=C4 |
| IUPAC-namn | 10-(2-(1-(methyl-d3)piperidin-2-yl)ethyl)-2-(methylthio)-10H-phenothiazine 5-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.59 |
| Formel vikt | 389.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?