Läs mer
Thioridazine.HCl, Lipomed
Produktkod. 30462551
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30462551 100 mg
1 options
Produktkod. 30462551 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMTRD1839HC100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Thioridazin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Analyt- eller komponentnamn Thioridazine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H26 N2 S2 . Cl H
Synonym Thioridazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
IUPAC-namn 10-[2-(1-metylpiperidin-2-yl)etyl]-2-metylsulfanylfenotiazin; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 407.04
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 406,1304 g/mol