Läs mer
Thioridazinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30463987
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463987 10 mg
1 options
Produktkod. 30463987 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0116.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Analyt- eller komponentnamn Thioridazine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H26 N2 S2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Thioridazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
IUPAC-namn 10-[2-(1-metylpiperidin-2-yl)etyl]-2-metylsulfanylfenotiazin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 407.04
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 406,1304 g/mol