Läs mer
Thioridazinhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Thioridazinhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thioridazine hydrochloride |
| CAS | 130-61-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thioridazine hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C21 H26 N2 S2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Thioridazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1 |
| IUPAC-namn | 10-[2-(1-metylpiperidin-2-yl)etyl]-2-metylsulfanylfenotiazin; hydroklorid |
| Visa mer |