missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thiorphan Disulfide, TRC

Produktkod. 30453778
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453778 25 mg
30448930 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30453778 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT36950525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 123658-06-0
Molekylformel C24H28N2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 504.62
Synonym N,N'-[Dithiobis[1-oxo-2-(phenylmethyl)-3,1-propanediyl]]bis-glycine
LEDER O=C(NCC(O)=O)C(CSSCC(C(NCC(O)=O)=O)CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC=C2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thiorphan Disulfide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H28N2O6S2/c27-21(28)13-25-23(31)19(11-17-7-3-1-4-8-17)15-33-34-16-20(24(32)26-14-22(29)30)12-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2,(H,25,31)(H,26,32)(H,27,28)(H,29,30)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.