Läs mer
Thiorphan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiorphan |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15) |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 253.0773 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |