Läs mer
Thiosalisylsyra, 98 %
Produktkod. 10675952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10675952 500 g Glasflaska 500g
10173470 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10675952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138895000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154,183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-93-3
Molekylformel C7H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 154.183
MDL-nummer MFCD00004836
InChI-nyckel NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
PubChem CID 5443
ChEBI CHEBI:59124
IUPAC-namn 2-sulfanylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiosalicylic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 164,0 °C till 169,0 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 500 g
Flampunkt 150 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Fint kristallint pulver
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel HSC6H4CO2H
Beilstein 10, 125
Merck Index 15, 9513
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i varmt vatten. Andra lösligheter: fritt löslig i ättiksyra, löslig i alkohol och eter, löslig 200 mg/l i etanol
Formel vikt 154.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.