Läs mer
Thiosalisylsyra, 98 %
Produktkod. 11475413
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475413 50 g 50g
11485413 250 g 250g
11465413 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475413 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13401.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154,183 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Tiosalicylsyra fungerar som ett fångsmedel, vilket är användbart vid desulfenylering av 3-indolylsulfider. Det används för att framställa makrocykliska diamider genom kondensation med diaminer. Vidare används det som en prekursor till läkemedel, som finner tillämpning för behandling av ateroskleros och melanom. Utöver detta är det involverat i framställningen av vaccinkonserveringsmedel tiomersal och tioindigofärgämne.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid, alkohol och eter. Något löslig i vatten, etanol och alkaner.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-93-3
Molekylformel C7H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 154.183
MDL-nummer MFCD00004836
InChI-nyckel NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
PubChem CID 5443
ChEBI CHEBI:59124
IUPAC-namn 2-sulfanylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiosalicylic acid
Smältpunkt 165 °C till 168 °C
Densitet 1.49
Kvantitet 50 g
Odör Stank
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 149360
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid, alkohol och eter. Lätt löslig i vatten, etanol och alkaner.
Formel vikt 154.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.