Läs mer
Thiosemikarbazid, 98 %
Produktkod. 11437586
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437586 2500 g 2500g
11417586 100 g 100g
11427586 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14630.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 79-19-6 | CH5N3S | 91,132 g/mol
Används i TLC för att färga alfa-ketosyror Tiosemikarbazid används som reagens för ketoner såväl som kemisk mellanprodukt. Det är involverat i detektering av metaller. Det används även inom fotografering. Vidare är det effektivt för att bekämpa bakteriell bladfläck i ris. Utöver detta används det för att framställa 1,3,4-tiadiazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
som används i TLC för att färga alfa-ketosyror Tiosemikarbazid används som reagens för ketoner såväl som kemisk mellanprodukt. Det är involverat i detektering av metaller. Det används även inom fotografering. Vidare är det effektivt för att bekämpa bakteriell bladfläck i ris. Utöver detta används det för att framställa 1,3,4-tiadiazoler.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, alkoholer och het metanol.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-19-6
Molekylformel CH5N3S
Molekylvikt (g/mol) 91.132
MDL-nummer MFCD00007620
InChI-nyckel BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiosemicarbazide, hydrazinecarbothioamide, n-aminothiourea, 1-aminothiourea, semicarbazide, thio, isothiosemicarbazide, 2-thiosemicarbazide, 3-thiosemicarbazide, thiocarbamylhydrazine, thiocarbamoylhydrazine
PubChem CID 2723789
IUPAC-namn aminotiourea
LEDER C(=S)(N)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiosemicarbazide
Smältpunkt ∼180 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 506320
Merck Index 14,9361
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, alkoholer och het metanol.
Formel vikt 91.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.