Läs mer
Tiosemikarbazid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiosemicarbazide |
| CAS | 79-19-6 |
| Molekylformel | CH5N3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Amino-2-thiourea, 1-Aminothiourea, 2-Thiosemicarbazide, Aminohydrazinomethane-1-thione, Aminothiourea, Isothiosemicarbazide, N-Aminothiourea, NSC 2213, NSC 31792, TSC, TSZ, Thiasemicarbazide, Thiocarbamoylhydrazine, Thiosemicarbazide |
| InChI formel | InChI=1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5) |
| LEDER | NNC(=S)N |
| IUPAC-namn | aminothiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.14 |
| Formel vikt | 91.0204 |