Läs mer
Tiosemikarbazid, TRC
Produktkod. 30402828
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30402828 10 g
1 options
Produktkod. 30402828 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH68650010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiosemicarbazide
CAS 79-19-6
Molekylformel CH5N3S
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Amino-2-thiourea, 1-Aminothiourea, 2-Thiosemicarbazide, Aminohydrazinomethane-1-thione, Aminothiourea, Isothiosemicarbazide, N-Aminothiourea, NSC 2213, NSC 31792, TSC, TSZ, Thiasemicarbazide, Thiocarbamoylhydrazine, Thiosemicarbazide
InChI formel InChI=1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
LEDER NNC(=S)N
IUPAC-namn aminothiourea
Molekylvikt (g/mol) 91.14
Formel vikt 91.0204