Läs mer
Thiosildenafil-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiosildenafil-d3 |
| CAS | 1216671-11-2 |
| Molekylformel | C22H27D3N6O3S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-[2-Ethoxy-5-[(4-(methyl-d3)-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, 1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-3-propyl -7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-(methyl-d3)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6O3S2/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(32)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)31-6-2)33(29,30)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,32)/i3D3 |
| LEDER | S=C(N1)C2=C(C(CCC)=NN2C)N=C1C3=CC(S(N4CCN(C([2H])([2H])[2H])CC4)(=O)=O)=CC=C3OCC |
| IUPAC-namn | 5-[2-ethoxy-5-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 493.66 |
| Formel vikt | 493.2009 |