Läs mer
Thiosildenafil, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiosildenafil |
| CAS | 479073-79-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thiosildenafil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H30 N6 O3 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl- (9CI), Thiosildenafil |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6O3S2/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(32)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)31-6-2)33(29,30)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,32) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4 |
| Visa mer |