missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thiostrepton, MedChemExpress

Produktkod. 16464517
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16464517 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16464517 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0990

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Thiostrepton is a thiazole antibiotic which selectively inhibits FOXM1. FOXM1 binds to YAP/TEAD complex. YAP/TEAD/FOXM1 complex binding at regulatory regions of genes governing cell cycle may impact cell proliferation.

Thiostrepton is a thiazole antibiotic which selectively inhibits FOXM1. FOXM1 binds to YAP/TEAD complex. YAP/TEAD/FOXM1 complex binding at regulatory regions of genes governing cell cycle may impact cell proliferation.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thiostrepton
Fysisk form Powder
CAS 1393-48-2
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C72H85N19O18S5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (75.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H](NC(C(NC([C@@H](NC(C(NC(C=C1)C2([H])O)[C@@H](C)CC)=O)C)=O)=C)=O)C)N[C@](C3=NC(C(NC(C(N/C(C4=N[C@]5([H])CS4)=C\C)=O)[C@H](O)C)=O)=CS3)(CCC(C6=NC(C(NC(C(NC(C(N)=O)=C)=O)=C)=O)=CS6)=N7)[C@@]7([H])C8=CSC([C@@]([C@H](OC(C9=CC([C@@H](O)C)=C1C2=N9)=O)C)([H])NC(C%10=CSC([C@](NC5=O)([H])[C@](C)(O)[C@H](O)C)=N%10)=O)=N8
Molekylvikt (g/mol) 1664.89
Formel vikt 1664.89
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.