Läs mer
Thiosultap natriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiosultap Sodium Salt |
| Molekylformel | C5H13NO6S4 • x(Na) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Bisultap, Dimehypo, Dimehypo Jumbo, Sodium 2-Dimethylaminopropane-1,3-bisthiosulfonate, Disosultap, Molosultap, Sha Chong Shuang, Thiosultapsodium, S,S'-(2-(Dimethylamino)propane-1,3-diyl) Bis(O-hydrogen sulfothioate) Sodium Salt |
| LEDER | OS(SCC(N(C)C)CSS(O)(=O)=O)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.422299 |