Läs mer
Thiosultap natriumsalt, TRC
Produktkod. 30455709
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455709 500 mg
30453155 100 mg
30453135 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455709 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT369560500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiosultap Sodium Salt
Molekylformel C5H13NO6S4 • x(Na)
Kvantitet 500 mg
Synonym Bisultap, Dimehypo, Dimehypo Jumbo, Sodium 2-Dimethylaminopropane-1,3-bisthiosulfonate, Disosultap, Molosultap, Sha Chong Shuang, Thiosultapsodium, S,S'-(2-(Dimethylamino)propane-1,3-diyl) Bis(O-hydrogen sulfothioate) Sodium Salt
LEDER OS(SCC(N(C)C)CSS(O)(=O)=O)(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 311.422299