Läs mer
Thiothiamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiothiamine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N4OS2/c1-7-10(3-4-17)19-12(18)16(7)6-9-5-14-8(2)15-11(9)13/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15) |
| Formel vikt | 296.0766 |