Läs mer
Thiothixen, Mikromol™
Produktkod. 17962746
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17962746 100 mg
1 options
Produktkod. 17962746 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3269.00
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Thiothixen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiothixene
CAS 3313-26-6
Analyt- eller komponentnamn Thiothixene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H29 N3 O2 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9Z)-, 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
InChI formel InChI=1S/C23H29N3O2S2/c1-24(2)30(27,28)18-10-11-23-21(17-18)19(20-7-4-5-9-22(20)29-23)8-6-12-26-15-13-25(3)14-16-26/h4-5,7-11,17H,6,12-16H2,1-3H3/b19-8-
LEDER CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
IUPAC-namn (9Z)-N,N-dimetyl-9-[3-(4-metylpiperazin-1-yl)propyliden]tioxanthen-2-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 443.63
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 443,1701 g/mol