Allmän beskrivning
•Tiourea är ett derivat av den biologiska föreningen urea
• Tiourea är mycket giftigt när det sönderfaller och fungerar som cancerframkallande
Användningsområden
•Tiourea kan användas som denatureringsmedel i lysbuffertar och liknande provbuffertar som kräver solubilisering av proteiner
• Tiourea kan fungera som en antioxidant och kromofor
• Tiourea kan användas i studien av cellulär redox, autofagi och åldrande
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Thiourea |
| Smältpunkt | 171,0 °C till 175,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Förlust vid torkning | 0,5% max. |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 98,5 % min. (Jodimetri) |
| Förpackning | Plast trumma |
| Linjär formel | H2NCSNH2 |
| Kvantitet | 5 kg |
| Beilstein | 03, 180 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.