Läs mer
Thiourea, 99%, extra ren
Produktkod. 10497140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10497140 500 g Plastflaska 500g
10785971 1 kg Plastflaska 1kg
10338703 5 kg Plast trumma 5kg
15199183 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10497140 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138915000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Thiourea, Thiokarbamid, CAS # 62-56-6, är en analog till urea med ett enda svavelsubstituterat syre. | CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Tiourea är ett derivat av den biologiska föreningen urea
• Tiourea är mycket giftigt när det sönderfaller och fungerar som cancerframkallande
Användningsområden
•Tiourea kan användas som denatureringsmedel i lysbuffertar och liknande provbuffertar som kräver solubilisering av proteiner
• Tiourea kan fungera som en antioxidant och kromofor
• Tiourea kan användas i studien av cellulär redox, autofagi och åldrande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-56-6
Molekylformel CH4N2S
Molekylvikt (g/mol) 76.12
MDL-nummer MFCD00008067
InChI-nyckel UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC-namn tiokarbamid
LEDER NC(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiourea
Smältpunkt 171,0 °C till 175,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Jodimetri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCSNH2
Kvantitet 500 g
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Merck Index 15, 9521
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 136 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 12g/100g metanol (20 °C), löslig i isopropylalkohol, butanol, pentanol, sparsamt löslig i eter
Formel vikt 76.12
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thiourea
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.