Läs mer
Thiourea, 99 %
Produktkod. 11493920
Change view
Kvantitet:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493920 100 g 100g
11485213 500 g 500g
11495213 2500 g 2500g
11405223 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11493920 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12828.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76,12 g/mol
Reagens för organisk syntes Används som reagens för organisk syntes. Tiourea är ett fotografiskt fixeringsmedel och används vid tillverkning av hartser. Det fungerar som en katalysator för asymmetriska reaktioner. Det spelar en viktig roll som en katalysator för starkt enantio- och diastereoselektiva additionsreaktioner av oxindoler till nitroolefiner. Det är också användbart för att förbättra produktiviteten hos mungbönor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reagens för organisk syntes Används som reagens för organisk syntes. Tiourea är ett fotografiskt fixeringsmedel och används vid tillverkning av hartser. Det fungerar som en katalysator för asymmetriska reaktioner. Det spelar en viktig roll som en katalysator för starkt enantio- och diastereoselektiva additionsreaktioner av oxindoler till nitroolefiner. Det är också användbart för att förbättra produktiviteten hos mungbönor.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Noter
Stabil. Inkompatibel med starka syror. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Hantera och förvara under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-56-6
Molekylformel CH4N2S
Molekylvikt (g/mol) 76.12
MDL-nummer MFCD00008067
InChI-nyckel UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC-namn tiokarbamid
LEDER NC(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiourea
Smältpunkt 172 °C till 178 °C
Densitet 1.405
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 605327
Merck Index 14,9367
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 76.12
Procent renhet 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiourea
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Consigli di prudenza
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiourea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.