Läs mer
Thiourea, 99%
Beskrivning
Reagens för organisk syntes Används som reagens för organisk syntes. Tiourea är ett fotografiskt fixeringsmedel och används vid tillverkning av hartser. Det fungerar som en katalysator för asymmetriska reaktioner. Det spelar en viktig roll som en katalysator för starkt enantio- och diastereoselektiva additionsreaktioner av oxindoler till nitroolefiner. Det är också användbart för att förbättra produktiviteten hos mungbönor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reagens för organisk syntes Används som reagens för organisk syntes. Tiourea är ett fotografiskt fixeringsmedel och används vid tillverkning av hartser. Det fungerar som en katalysator för asymmetriska reaktioner. Det spelar en viktig roll som en katalysator för starkt enantio- och diastereoselektiva additionsreaktioner av oxindoler till nitroolefiner. Det är också användbart för att förbättra produktiviteten hos mungbönor.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Noter
Stabil. Inkompatibel med starka syror. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Hantera och förvara under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiourea |
| Smältpunkt | 172°C to 178°C |
| Densitet | 1.405 |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 2500 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 605327 |
| Merck Index | 14,9367 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 76.12 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.