Läs mer
Thiourea, ACS, 99% min.
Produktkod. 11378048
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378048 1 kg -
11368048 50 g 50g
11358048 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036609.A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Reagens för organisk syntes | CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76,12 g/mol
Används som reagens för organisk syntes. Tiourea är ett fotografiskt fixeringsmedel och används vid tillverkning av hartser. Det fungerar som en katalysator för asymmetriska reaktioner. Det spelar en viktig roll som katalysator för starkt enantio- och diastereoselektiva additionsreaktioner av oxindoler till nitroolefiner. Det är också användbart för att förbättra produktiviteten hos mungbönor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-56-6
Molekylformel CH4N2S
Molekylvikt (g/mol) 76.12
MDL-nummer MFCD00008067
InChI-nyckel UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC-namn tiokarbamid
LEDER NC(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiourea
Smältpunkt 175 °C till 178 °C
Färg Vitt
Densitet 1.405 g/mL
Odör Luktfritt
Linjär formel H2NCSNH2
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN3077
Beilstein 605327
Merck Index 14,9367
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 76.12
Procent renhet ≤99%
Kvalitet ACS
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.