Läs mer
Mettler Toledo™ Tiourea rengöringslösning
Produktkod. 10495011
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10495011 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 10495011 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51350102
 Begränsad artikel
I lager
Tar bort silversulfidkontamination från pH-elektroder. Mettler Toledo™ Thiourea Cleaning Solution hjälper till att bibehålla elektrodprestanda och bör användas efter mätningar och före omkalibrering. Behandling bör tillämpas tills missfärgning.
pH-elektroden är huvudaktören för pH-mätning. Det kräver särskild omsorg och uppmärksamhet. Borttagning av kontaminering krävs innan elektroden kan omkalibreras och användas för ytterligare en mätning. Sköljning med avjoniserat vatten är inte tillräckligt när silversulfidkontamination är närvarande; Tiourea rekommenderas i detta fall.
  • Finns i en praktisk flaska med skruvkork med etikett utan krångel
  • SDS och etikett innehåller information enligt GHS (Globally Harmonized System)
  • Behandlingstiden är cirka 1 timme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Sammansättning Tiourea/tiokarbamid (5 –10%) och HCl
Beskrivning Rengöringslösning Tiourea, 250mL
För användning med (utrustning) pH-elektrod
Typ av fyllningslösning Rengöring
För användning med (applikation) För rengöring av korsningar med silversulfidkontamination
Odör Luktfri
Förpackning Flaska
pH-intervall 1
Kvantitet 250 ml
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cleaning solution Thiourea / HCl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: thiourea, Hydrochloric acid