Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiourea |
| CAS | 45-001-296 |
| Färg | Vitt |
| Molekylformel | CH4N2S |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 76.13 |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Thiourea
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .