Läs mer
Thiourea, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
special quality for synthesis
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 62-56-6 |
| Smältpunkt | 169°C to 173°C |
| Densitet | 1.405 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00008067 |
| Kvantitet | 25 kg |
| Synonym | Thiourea, Thiocarbamide, Thiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.12 |
| Kvalitet | Research |