Learn More
Thiourea, Sigma-Aldrich™
Codice prodotto. 15844431
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15844431 500 g 500g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Codice prodotto. 15844431 Fornitore Sigma Aldrich N. del fornitore 8185910500
 Restricted Item
Beräknad leverans: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 62-56-6
Melting Point 169°C to 173°C
Density 1.405 g/cm3 at 20°C
MDL Number MFCD00008067
Quantity 500 g
Synonym Thiourea, Thiocarbamide, Thiourea
Molecular Weight (g/mol) 76.12
Grade Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.