Läs mer
Thiouric Acid-13C3 Sodium Salt Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiouric Acid-13C3 Sodium Salt Dihydrate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O2S.Na/c10-4-6-1-2(7-4)8-5(11)9-3(1)12;/h(H4,6,7,8,9,10,11,12);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,4+1; |
| Formel vikt | 208.998 |