Läs mer
Thioxanten, 98 %
Produktkod. 10762054 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762054 1 g Glasflaska 1g
10024673 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10762054 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391670010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 261-31-4 | C13H10S | 198,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261-31-4
Molekylformel C13H10S
Molekylvikt (g/mol) 198.28
MDL-nummer MFCD00046936
InChI-nyckel PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451
PubChem CID 67495
ChEBI CHEBI:51055
IUPAC-namn 9H-tioxanten
LEDER C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioxanthene
Smältpunkt 128 °C till 131 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 340 °C (730,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 9522
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: fritt löslig i kloroform, måttligt löslig i alkohol, eter
Formel vikt 198.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystals or Needles
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.