missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ THIP hydrochloride
Beskrivning
Systemically active GABAA receptor agonist and GABAA-ρ receptor antagonist. Displays antinociceptive, anticonvulsant and sedative effects. Hypnotic agent that enhances delta activity within non-REM sleep in rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | THIP hydrochloride |
| CAS | 85118-33-8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C6H9ClN2O2 |
| Formel vikt | 176.6 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.60 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?