missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thiram D12, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30311479
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30311479 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30311479 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17570100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ThiramD12
CAS 69193-86-8
Molekylformel C6 2H12 N2 S4
Kvantitet 10 mg
Synonym Thiram D12
InChI formel InChI=1S/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C(=S)SSC(=S)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn bis(trideuteriomethyl)carbamothioylsulfanyl N,N-bis(trideuteriomethyl)carbamodithioate
Molekylvikt (g/mol) 252.51
Formel vikt 252.0637 g/mol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.