missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thiram-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ThiramD12 |
| CAS | 69193-86-8 |
| Molekylformel | C6 2H12 N2 S4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2)','tetra(methyl-d3)- (9CI), Thiram D12, Thiram-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(C(=S)SSC(=S)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | bis(trideuteriomethyl)carbamothioylsulfanyl N,N-bis(trideuteriomethyl)carbamodithioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.51 |
| Formel vikt | 252.0637 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?