missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thiram-d12, TRC

Produktkod. 30449984
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30449984 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30449984 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT39550225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ThiramD12
CAS 69193-86-8
Molekylformel C6 2H12 N2 S4
Kvantitet 25 mg
Synonym Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2)','tetra(methyl-d3)- (9CI), Thiram D12, Thiram-d12
InChI formel InChI=1S/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C(=S)SSC(=S)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn bis(trideuteriomethyl)carbamothioylsulfanyl N,N-bis(trideuteriomethyl)carbamodithioate
Molekylvikt (g/mol) 252.51
Formel vikt 252.0637
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.