Läs mer
Trettioen elementlösning, 10 mg/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Beskrivning
Lösning med 31 element - Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb Se Sm Sr, Tl, Tm, U, V, Zn för ICP/MS 10mg/L HNO3-matris
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thirty-One Elements |
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P, Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 10 mg/L |
| Typ | ICP/MS Kalibreringslösning för flerelementsstandard |
| Element | Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Eh, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, TI, Tm, U, V, Zn |
| Lösningsmedel eller matris | 2% HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Multi-element Standard Solution for ICP. 31 Components in HNO3 2% (MS 007)
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .