Läs mer
Trettioen elementlösning, 10 mg/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12926193 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12926193 250 ml 250ml
12906193 50 ml 50ml
12916193 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12926193 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer MS 007 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11780.00 SEK
    9174.55 SEK / 250ml
    Save 2605.45 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Lösning med 31 element - Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb Se Sm Sr, Tl, Tm, U, V, Zn för ICP/MS 10mg/L HNO3-matris
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thirty-One Elements
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P, Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn
Fysisk form Vätska
Koncentration 10 mg/L
Typ ICP/MS Kalibreringslösning för flerelementsstandard
Element Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Eh, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, TI, Tm, U, V, Zn
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 250 ml
Produktbeteckning
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 31 Components in HNO3 2% (MS 007)
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .