Läs mer
Witeg™ Tisteltratten med böj och två lökar
Produktkod. 10440975
Change view
Höjd (metrisk):
400 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
10440975 400 mm
1 options
Produktkod. 10440975 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 2 118 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 SEK
    166.05 SEK / Paket med 1
    Save 18.95 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Användbar för tillsats av en vätska, särskilt kaustiksyror eller baser, till ett befintligt system eller apparat. Witeg™ Thistle Funnel med böjd och två lökar har ett långt skaft för att underlätta insättning i en flaska.
  • Tistelform.
  • Böj och två lampor.
  • Höjd: 400 mm.
  • Inre diameter: 6 mm.
Specifikationer
Diameter (metrisk) skaft 6mm
Material Glas
Höjd (metrisk) 400 mm