Läs mer
MedChemExpress THK5351
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 mg |
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.35 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (152.74 mM; Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 1707147-26-9 |