Läs mer
THK5351 (R enantiomer), MedChemExpress
Product Code. 16436017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
16436017 5 mg 5mg
16420739 1 mg -
16403298 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16436017 Supplier Medchem Express Supplier No. HY101183A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress THK5351 R enantiomer is an R enantiomer of THK5351.
THK5351 R enantiomer is an R enantiomer of THK5351.
Specifications
Kemiskt namn eller material THK5351 (R enantiomer)
CAS 2101218-44-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18FN3O2
Kvantitet 5 mg
LEDER CNC1=NC=C(C2=NC3=CC=C(OC[C@H](CF)O)C=C3C=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 327.35
Formel vikt 327.35
Procent renhet 95.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation