Läs mer
Novus Biologicals™ THOC5 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18354909 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18354909 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18354909 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00008563T01
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Immunology, Innate Immunity
Mål THOC5
Synonym C22orf19, chromosome 22 open reading frame 19, Fmip, Fms-interacting protein, fSAP79hTREX90, Functional spliceosome-associated protein 79, KIAA0983, NF2/meningioma region protein pK1.3, PK1.3, Placental protein 39.2, PP39.2, THO complex 5, THO complex subunit 5 homolog
Gensymbol THOC5