Läs mer
Brand™ Räknekammare, Thoma-mönster, BLAUBRAND™ , dubbelt avgörande
Produktkod. 10648431 Handla allt Brand Produkter
Change view
Inkluderar:
Med fjäderklämmor
Utan fjäderklämmor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10648431 Med fjäderklämmor Varje
10054030 Utan fjäderklämmor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10648431 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 718020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 SEK
    741.91 SEK / Paket med 1
    Save 293.09 SEK
    28% Av
I lager
BLAUBRAND™ kvalitet. Enastående mätprecision. 100% certifierad kvalitet.
  • Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
  • Beslut motsvarar den centrala stora kvadraten i Neubauer-kammaren.
  • Minirutorna har en area på 0,0025 mm 2 vardera.
  • Eftersom de yttre stora rutorna inte är färdiga, används Thoma-kammaren endast för att räkna trombocyter och erytrocyter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Räkneenhet
Kvantitet 1 Varje
Djup (metriskt) 0.1mm
För användning med (applikation) Räkna trombocyter och erytrocyter
Inkluderar Med fjäderklämmor