Läs mer
Thonzonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thonzonium Bromide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H55N4O.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27-36(2,3)28-26-35(32-33-24-19-25-34-32)29-30-20-22-31(37-4)23-21-30;/h19-25H,5-18,26-29H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 590.3559 |