Läs mer
Euro Protection™ Thor Multirisk byxor, marin
Produktkod. 15830892
Change view
Storlek:
Liten
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15830892 Liten
15820892 -
15810892 Betydande
15840892 X-large
15850892 2X-large
15860892 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15830892 Leverantör Euro Protection™ Leverantörsnummer 8MTHTNS
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Euro Protection™ Thor Multirisk Pants, Navy är antistatiska, brandhämmande och har reflekterande bandtejp för synlighet.
  • Brandskyddsmedel
  • Antistatisk
  • Reflekterande bandtejp
  • Bomull/polyester konstruktion
Specifikationer
Storlek Liten
Produkttyp Multirisk byxor
Material Bomull
Motståndskraftig mot Brandskyddande, Antistatisk
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 11611:2007Klass 1 - A1IEC 61482-2:2009 Klass 1 - 4 kAEN 13034:2005+A1:2009Typ PB6EN 1149-5:200N 14404:2004+A1:20
Stil Inkluderar reflekterande bandtejp