Läs mer
Thoriumstandard: Th @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivning
Thoriumstandard: Th @ 10 000 μg/ml i 5% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thorium |
| CAS | 7440-29-1 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Thorium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Th |
| Koncentration | 10 000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Th |
| InChI formel | InChI=1S/Th |
| Visa mer |