Läs mer
Thorium Standard: Th @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 30003185
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003185 500 ml
30003131 250 ml
30002972 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30003185 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTTHN500
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Thorium Standard: Th @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thorium
CAS 7440-29-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Thorium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Th
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Th
InChI formel InChI=1S/Th
LEDER [Th]
IUPAC-namn thorium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 232.038
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 232.038 g/mol