Läs mer
Tocris Bioscience™ THPTA
Beskrivning
THPTA is a click chemistry auxiliary reagent. It is a stabilizing ligand for copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris[(1-(3-hydroxypropyl)-1 H-1,2,3-triazol-4-yl]methyl)amine |
| CAS | 760952-88-3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Mål | General Laboratory Research Reagent |
| Molekylformel | C18H30N10O3 |
| Renhet | 0.95 |