Läs mer
Invitrogen™ THRAP3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA568012
Produktkod. 15873004
  • 4605.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Predicted to react with Mouse and Rat samples.
THRAP3 is a 955 amino acid novel nuclear receptor and a member of the Thyroid hormone receptor associated proteins with a LISH domain and no obvious known sequence motifs. THRAP3 is a 150 kDa subunit of the large multiprotein complex TRAP and is important in the maintenance of the fundamental structure of the fibrillar center and dense fibrillar component in the nucleolus. It is also known to play an important role in transcriptional coactivation. It is known to interact with DKC1, nop5/nap65 and fibrillarin. From the Northern blot analysis of several human tissues it was found that TRAP150 is ubiquitously expressed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
THRAP3
Polyclonal
Unconjugated
THRAP3
9330151F09Rik; B230333E16Rik; BCLAF1 and THRAP3 family member 2; BCLAF2; THRAP3; thyroid hormone receptor associated protein 3; thyroid hormone receptor-associated protein 3; Thyroid hormone receptor-associated protein complex 150 kDa component; thyroid hormone receptor-associated protein, 150 kDa subunit; TRAP150
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
230753, 313591, 9967
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q569Z6, Q5M7V8, Q9Y2W1
THRAP3
Synthesized peptide derived from human THRAP3.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato